Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 EC-Standardsäule für die HPLC
Säulenformat: Standardsäule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
662.00 € - 814.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | Silika |
---|---|
Säulenformat | Standardsäule |
Quervernetzt | Monomeres Octadecyl |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10621492
|
Macherey-Nagel™
720296.46 |
125 mm | 4,6 mm |
723.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10226511
|
Macherey-Nagel™
720294.46 |
150 mm | 4,6 mm |
814.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10611492
|
Macherey-Nagel™
720296.40 |
125 mm | 4 mm |
662.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10092861
|
Macherey-Nagel™
720280.46 |
250 mm | 4,6 mm |
790.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10440122
|
Macherey-Nagel™
720280.40 |
250 mm | 4 mm |
744.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Specifications
Silika | |
Monomeres Octadecyl | |
Acetonitril/Wasser | |
2 bis 9 | |
Je 1 | |
Gehäuse L1 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Standardsäule | |
HPLC | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
20% | |
Ja | |
HPLC-Standard-EC-Säule |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.