Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-7 C18 HPLC-Säule
Säulenformat: Standardsäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720018.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Octadecyl | |
Octadecyl | |
RP Chromatographie | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
350 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Analysesäule | |
4,6 mm | |
Hydrophob | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
7 μm | |
100 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
15% | |
Ja | |
EC-Säule |