Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 250/4 NUCLEOSIL Carbohydrate, L=250 mm, ID: 4 mm
Artikelnummer. 10596661 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Säulenformat: Analysesäule; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Flussrate 2 ml/min
Zur Verwendung mit Trennung von Mono- und Disacchariden
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 8
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L8
Stationäre Phase Amino (NH2)
Verpackungsmaterial Silika
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Typ EC-Säule