Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Standard C18 CC-Vorsäulen
171.00 € - 182.00 €
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Länge (metrisch) | 8 mm |
Typ | HPLC-CC-Vorsäule |
Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
Stationäre Phase | NUCLEOSIL™ Standard C18 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12732083
|
Macherey-Nagel™
721866.40 |
100Å |
171.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12742073
|
Macherey-Nagel™
721783.40 |
120 Å |
182.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
2 bis 8 | |
HPLC-CC-Vorsäule | |
NUCLEOSIL™ Standard C18 | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
RP Chromatographie | |
Kugelförmig | |
Hydrophob | |
Gehäuse L1 |
8 mm | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Ja | |
Ja |