Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood Säule
Artikelnummer. p-8013740
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Die genomische DNA schnell und einfach reinigen. NucleoSpin™ Blutsäulen ermöglichen die Entfernung von Blut und biologischen Flüssigkeiten aus genomischer DNA
Eigenschaften
  • Zur schnellen Aufreinigung qualitativ hochwertiger DNA aus Blut
  • Gebrauchsfertige DNA in unter 30 min
  • Vollständige Beseitigung von PCR-Inhibitoren
  • Geeignet für Vollblut, behandelt mit Citrat, EDTA, Heparin, CPDA
  • Kontinuierlich hohe DNA-Ausbeute
  • Eignet sich für die Isolierung viraler DNA
Anwendungen
  • Isolierung genomischer, bakterieller und viraler DNA
  • DNA aus Vollblut (menschliches oder tierisches Blut, frisch oder gefroren)
  • DNA aus Vollblut, das mit Citrat, EDTA, Heparin, CPDA behandelt wurde
  • DNA aus Serum, Plasma, Leukozytenfilm (Buffy Coat), Thrombozyten, Körperflüssigkeiten (z. B. Fruchtwasser)
  • DNA aus Zellkulturen
  • DNA für PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen usw.
Spezifikation
Nachweisverfahren Silika-Membran-Technologie
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR, Southern Blotting, enzymatische Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Isolierung genomischer, bakterieller und viraler DNA
Enthält 2 ml-Sammelröhrchen, Puffer, Proteinase K
Anzahl Reaktionen 10
Produkttyp NucleoSpin™ Blutsäule
Menge Je 1
Prüfzeit 30 min
Ertrag 4 bis 6 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol