Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Plasma Midi
Isolierung von zellfreier DNA aus bis zu 5 ml Blutplasma unter Verwendung des NucleoVac 96 Vakuumverteilers (separat erhältlich, MPN 740681). Das Kit ist für eine hohe Rückgewinnung von zirkulierender fragmentierter DNA ≥ 50 bp aus humanem EDTA-Plasma konzipiert.
774.00 € - 949.00 €
Spezifikation
Format | Midi-Spin-Säule |
---|---|
Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
Probentyp | Blutplasma |
Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 200 μl (140 μl endgültiges Eluat) |
Endprodukttyp | Zellfreie DNA |
Product Code | Brand | Produkttyp | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Produkttyp | Price | Quantity & Availability | |||||
15648455
|
Macherey-Nagel™
740302.48 |
Core-Kit |
774.00 €
48 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15658455
|
Macherey-Nagel™
740303.48 |
Komplettpaket |
949.00 €
48 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
Das NucleoSpin™ DNA Plasma-Midi-Kit wurde für die effiziente Isolierung zirkulierender DNA aus menschlichem Blutplasma entwickelt. Fragmentierte DNA von 50 bp und größer kann mit hoher Effizienz gereinigt werden.
- Hervorragende Rückgewinnung fragmentierter zellfreier DNA
- Parallelreinigung von 24 Proben – Adaptersatz für NucleoVac96 Mehrfach-Absaugvorrichtung erhältlich
- Kann mit standardmäßigen manuellen und automatisierten Mehrfach-Absaugvorrichtungen verwendet werden
- Optimiertes Protokoll für BCT™ (Streck-Röhrchen) für zellfreie DNA
- Das Kit ist an vielen Robotern für die Handhabung von Flüssigkeiten vollständig automatisierbar
- Das Protokoll folgt modernsten Binde-, Wasch- und Elutionsverfahren
- Gebrauchsfertig für Downstream-Prozesse wie Echtzeit-PCR oder NGS
Specifications
Midi-Spin-Säule | |
Blutplasma | |
Zellfreie DNA | |
DNA-Isolierung aus Blutplasma | |
Fragmentgröße: ≥ 50 bp | |
90 min/24 Präparate |
Silika-Membran-Technologie | |
Elutionsvolumen: 200 μl (140 μl endgültiges Eluat) | |
Vakuum (z. B. NucleoVac 96 Vakuumkammer und Vakuumpumpe) | |
48 | |
1–5 ml | |
Probenabhängig, typischerweise: 0.1 – 100 ng DNA/ml Plasma |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.