Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ mikrobielle DNA
Artikelnummer. p-7159597
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Kit zur zuverlässigen Isolierung von DNA aus Mikroorganismen (z. B. Hefe, Pilze, gramnegative und grampositive Bakterien), mit Lyse, die durch mechanische Zerstörung mit Glasperlen (inklusive Röhrchen) unterstützt wird.
NucleoSpin™ Microbial-DNA-Kit wurde für die praktische, schnelle und einfache Isolierung genomischer DNA aus mikrobiellen Proben entwickelt. Da mikrobielle Proben schwierig zu lysieren sein können (aufgrund ihrer starken komplexen Zellwandstrukturen), ersetzt das Kit die enzymatische Lyse durch mechanische Störungen der Zellwandstrukturen mit Hilfe von NucleoSpin™ Bead-Röhrchen.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Ausgangsmaterialien
  • Hohe Erträge an genomischer DNA können isoliert werden
  • NucleoSpin Bead-Röhrchen Typ B – für effiziente Lyse, kompatibel mit vielen Disruptionsgeräten
  • Schnelles und einfaches Verfahren – Flüssige Proteinase K im Lieferumfang enthalten, kein zusätzliches Enzym erforderlich
  • Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, Southern Blotting, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silikamembran-Technologie und mechanische Disruption (Bead-Röhrchen)
Probentyp Bakterien (Gram +/-), Pilze, Hefe
Effizienz Bindungsvermögen: 60 μg
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 100–200 μl
Endprodukttyp Genomische DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge, Vortexmischer
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Isolierung von Mikroorganismen
Enthält NucleoSpin mikrobielle DNA-Säulen, NucleoSpin Bead-Röhrchen Typ B, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer, Flüssigproteinase K
Anzahl Reaktionen 10
Reinheit A260/A280: 1,6–2,0
Probenvolumen Zellpellets, < 40 mg Nassgewicht
Prüfzeit 35 min/Aufbereitung
Ertrag 5 – 25 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Microbial DNA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium