Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOSPIN™ PLASMID (NOLID)
Schnelle Mini-Vorbereitung von Plasmid-DNA auf QIAcube
Marke: Macherey-Nagel™ 740499.240C
Beschreibung
240 Vorbereitungen, Macherey NagelSpezifikation
18°bis 25 °C | |
Bakterien, E. coli | |
240 Aufreinigungen | |
Plasmid-DNA |
Mini-Prep | |
Aufreinigung von Plasmid-DNA mit hoher und niedriger Kopienzahl | |
1 bis 5 ml (hohe Kopie), 6 bis 10 ml (niedrige Kopie) |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase