Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen
Steigern Sie die Zellexpansion und Ausbeute und machen Sie gleichzeitig den Kauf zusätzlicher Produktionsausrüstung oder einen höheren Arbeitsaufwand überflüssig.
Marke:  Thermo Scientific™ 4260-22
704.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10596895
  • 990.00 € / 22 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-10-2025
Beschreibung
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen die Zellexpansion und Ausbeute und machen Sie so den Kauf zusätzlicher Produktionsausrüstung oder eine Erhöhung des Arbeitsaufwands überflüssig. Das praktisch unzerstörbare PETG bietet zusätzliche Sicherheit für wertvolle Inhalte während ihrer Verarbeitung im Labor und in industriellen Anwendungen, einschließlich Impfstoffen, Zellkulturexpansion und der Produktion anderer Biopharmaka.
Hauptmerkmale:
  • Aus widerstandsfähigem PETG
  • Die Flaschen können auf -40 °C heruntergekühlt werden — und unterstützen Zellablösemethoden durch Einfrieren/Auftauen, wodurch die Abhängigkeit von Trypsin vermindert wird
  • Bietet Lösungen für alle Größenordnungen dank der vielfältigen Oberflächengrößen von 1.050 cm2 bis 4.200 cm2
  • Reduziert die Belastung des Handgelenks und steigert die Produktivität mit dem ergonomischen Schnellverschluss
  • Kann durch Chargennummer auf jeder Flasche zurückverfolgt werden
Empfohlen für:
  • Zellkulturerweiterung
  • Impfstoffproduktion
  • Antikörperproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vergrößert
4260-22
22
22/Karton
Ja
Rund
Schnellverschluss, Ergonomisch
Durchsichtig
PETG
22
4200 cm2
Ja
Rollerflasche
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.