Learn More
Corning™ NutriStem™ hPSC XF Medium
Artikelnummer. p-6960069
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Unterstützt die Langzeitkultivierung humaner pluripotenter Stammzellen
•Definiert, xenofrei, serumfrei
•Vollständig, gebrauchsfertig
•Überragende Proliferation undifferenzierter hES- und hiPS-Zellen
•Stabile Pluripotenz und stabiler Genotyp in Langzeitkultur
•Ausgiebig getestet und vielfach zitiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Undifferenzierte hES- und hiPS-Zellen
Klassifikation Serumfrei, Xeno-frei, cGMP
Form Flüssig
Sterilität Steril
Mit Additiven HSA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungsbereich: Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
Menge 100 mL
Inhalt und Lagerung -25 °C bis -10 °C
Beschreibung hPSC XF Medium