Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon
Verwenden Sie diese Schlauchanschlüsse mit flachem Profil für halbstarre Schläuche aus Materialien wie Nylon, Polyethylen und Polypropylen.Luer-Anschlüsse (weiblich) aus Nylon mit Schlauchanschluss mit glatter Innenfläche zur Verringerung von Querströmungen und dem Risiko von Leitungskontaminationen
14.20 € - 62.30 €
Spezifikation
Material | Nylon |
---|---|
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Produkttyp | Weibliche Luer-Verbindung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15101425
|
Masterflex™
45502-03 |
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) 3/32 in. Schlauchtülle mit weiter Öffnung | |||||||
15164027
|
Masterflex™
45505-80 |
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/8-27 NPT-Gewinde-Ellbogen |
62.30 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13525770
|
Masterflex™
45502-02 |
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 3/32 in.-Schlauchtüllenadapter |
19.80 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15351161
|
Masterflex™
45502-05 |
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) 1/8 in. Schlauchtülle mit weiter Öffnung | |||||||
Beschreibung
- Standard-Schlauchanschluss für flexible Schläuche
- Schlauchanschluss mit glatter Innenfläche zur Verringerung von Turbulenzen und dem Risiko von Leitungskontaminationen
- Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss
Spezifikation
Nylon | |
25/Packung | |
Weibliche Luer-Verbindung |