Learn More
Masterflex™ Reduziernippel aus Nylon
Gewindeverschraubungen bieten einen permanenteren Flüssigkeitsdurchfluss
27.60 € - 36.80 €
Spezifikation
Beschreibung | NPT(M)-Anschluss |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Nylon |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Produktcode | Marke | Auslassanschluss | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Auslassanschluss | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11771144
|
Masterflex™
30623-50 |
1/4 Zoll | 1/2 x 1/4 Zoll |
27.60 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11781144
|
Masterflex™
30623-54 |
3/8 Zoll | 1/2 x 3/8 Zoll |
36.80 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Verwenden Sie unsere starren Schläuche für Hochdruckanwendungen
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgelegt für 200 psi bei77 °F (25 °C)
- Für Temperaturen von -40 bis +200 °F (40 bis 93 °C)
Spezifikation
NPT(M)-Anschluss | |
Nylon | |
Ethylenoxid | |
Reduziernippel |
Nicht autoklavierbar | |
1/2 Zoll | |
Durchscheinend |