Learn More
Masterflex™ Nylon-Doppelnippel mit Gewinde
Gewindeverschraubungen bieten einen permanenteren Flüssigkeitsdurchfluss
Marke:  Masterflex™ 30623-25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11741104
  • 38.05 € / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Beschreibung
  • Nippel mit NPT(M)-Gewinde
  • Verwenden Sie unsere starren Schläuche für Hochdruckanwendungen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ausgelegt für 200 psi bei77 °F (25 °C)
  • Für Temperaturen von -40 bis +200 °F (40 bis 93 °C)
Spezifikation
Spezifikation
NPT(M)-Anschluss
Nylon
1/8 Zoll
Ethylenoxid
Durchscheinend
Nicht autoklavierbar
1/8 Zoll
1/8 Zoll
1/8 Zoll
Nippel mit NPT(M)-Gewinde