missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Xylol, Reagenzklasse, ≥ 98.0 %, Honeywell

Artikelnummer. 15668200 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
18 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Reagenzgütegrad, ≥98.0 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 95-47-6
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008519
InChI-Schlüssel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Xylol, 1,2-Dimethylbenzol, Ortho-Xylol, O-Methyltoluol, O-Dimethylbenzol, 2-Xylol, 3,4-Xylol, Benzol, 1,2-Dimethyl, o-Xylole, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC-Name 1,2-Xylen
SMILES CC1=CC=CC=C1C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material o-Xylol
Schmelzpunkt -26 bis -23 °C (Lit.)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, ≥98.0 %
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.879 g/ml bei 20 °C (Lit.)
Siedepunkt 143 °C bis 145 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt 30 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CF3
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1815558
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) >98%
Güte Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt