Learn More
o-Xylol, spektralphotometrischer Gütegrad, 96 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Xylene |
Schmelzpunkt | -25°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.877 g/mL |
Siedepunkt | 143°C to 145°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 32°C (89°F) |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.505 |
Strukturformel | (CH3)2C6H4 |