Learn More
Occludin Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1D3C4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66378-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16808205
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes an integral membrane protein that is required for cytokine-induced regulation of the tight junction paracellular permeability barrier. Mutations in this gene are thought to be a cause of band-like calcification with simplified gyration and polymicrogyria (BLC-PMG), an autosomal recessive neurologic disorder that is also known as pseudo-TORCH syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A related pseudogene is present 1.5 Mb downstream on the q arm of chromosome 5.
Spécification
Spécification
Occludin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q16625, Q61146, Q6P6T5
Ocln
Occludin Fusion Protein Ag4057
150 μL
Primary
Human, Mouse, Pig, Rat
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1D3C4
Unconjugated
OCLN
Occludin, OCLN
Mouse
Protein G
RUO
100506658, 18260, 397236, 83497
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis