Learn More
Octanoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043931
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.657 g/mol
Octanoyl chloride is used to produce adhesives. It is used as an acylating agent for a variety of compounds such as sugars (e.g. Sucrose, aromatic compounds (e.g. Anisole and monoglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octanoylchlorid wird zur Herstellung von Klebstoffen verwendet. Wird als Acylierungsmittel für eine Vielzahl von Zuckerverbindungen (z. B. Saccharose), aromatischen Verbindungen (z. B. Anisol und Monoglyceride) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln (Aceton, Chloroform, Toluol, THF). Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Alkoholen, Aminen und Oxidationsmitteln. Nicht in der Nähe von Alkohol und Aminen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-64-8
Summenformel C8H15ClO
Molekulargewicht (g/mol) 162.657
MDL-Nummer MFCD00000766
InChI-Schlüssel REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
PubChem CID 8124
IUPAC-Name Octanoylchlorid
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanoyl chloride
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.942
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.435
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 635917
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents (acetone,chloroform,toluene,THF). Hydrolyzes in water.
Formelmasse 162.66
Reinheit (%) 99%