Learn More
Diba Omnifit™ Adapters for T-Series Solvent Waste Caps
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,16 cm
0,32 cm
0,64 cm
Höhe (metrisch):
0,51 cm
Länge (metrisch):
2,79 cm
4,57 cm
Unbekannt
Beschreibung
Zum Anpassen der Lösungsmittelabfallbehälter-Kappe an die richtigen Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Diba Omnifit™ Abfallbehälter-Kappen |
Material | Polypropylen |
Länge (metrisch) | 4,57 cm |
Menge | 5/Pckg. |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 2,79 cm |
Breite (metrisch) | 2,79 cm |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.