Learn More
Diba Omnifit™ Flaschenverschlüsse der Q-Serie
Einfach zu bedienende Ein-/Aus-Ventile bieten eine einfache Möglichkeit, Schläuche anzuschließen
Marke: Diba 00945Q-3
Benötigt : Einsatz von OF9VF-Rückschlagventil und Filterbaugruppe, um das Entweichen schädlicher Dämpfe und das Eindringen von Verunreinigungen in die Flasche zu verhindern.
Beschreibung
- 1/4 Zoll 28 Anschlüsse mit Edelstahl-Gewindeeinsatz für wiederholtes Anschließen/Trennen
- Mit den integrierten Ventilen lässt sich der Flüssigkeitsfluss in die Flasche und aus ihr heraus leicht steuern
- Jede Flüssigkeitsleitung kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden
- Das Verdrehschutz-Design gewährleistet, dass die Schläuche durch das Entfernen der Kappe nicht knicken
- Mit Polypropylen-Schraubverschluss, chemisch inertes robustes PTFE-Gehäuse, 1/8 AD Passend für Leitungs-ID von × 0.06 Zoll
Bestellinformation
Die Flaschenverschlüsse der Serie Q mit Ventilanschlüssen enthalten PCTFE-Rotoren, um eine manuelle Abschaltung zu ermöglichen.
Spezifikation
Blue, White | |
55.7 mm | |
1/Karton | |
GL 45 | |
Reusable | |
Lösungsmittelflasche der Q-Serie |
Drei Anschlüsse | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Solvent Waste Cap | |
54 mm |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.