Learn More
Diba Omnifit™ Kühlfallenflasche der Serie T und Indikator
Anwenderfreundlich
N.V.
Spezifikation
Farbe | Blue, White |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für destilliertes Wasser, Lebensmittel |
Material | PTFE |
Sterilität | Non-sterile |
Halsausführung | 1/4–28 |
Beschreibung
Nicht für die Verwendung unter Druck mit Luer-Produktanschlüssen empfohlen, da kein Luer-Lock verwendet wird.
Bestellinformation
Erhältlich mit Luer-Anschluss oder Luer-Anschluss mit Fluorkohlenstoffrückschlagventil und PTFE-Einlassfilter mit 10 μm Porosität, mit dem Luft in die Flasche strömen kann, während gleichzeitig Partikelkontamination verhindert und das Austreten schädlicher Dämpfe vermieden werden.
Spezifikation
Blue, White | |
PTFE | |
1/4–28 | |
Reusable |
Für destilliertes Wasser, Lebensmittel | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Solvent Waste Cap |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.