Learn More
Oncomine™ Research Premium Edition License
Oncomine™ Research Premium Edition-Lizenz
Spezifikation
Produktlinie Oncomine™
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Die Oncomine™ Research Premium Edition ist ein Abonnement-basiertes Software-Tool für akademische Forscher, das zusätzliche erweiterte Funktionen und Analysen über Oncomine™ Research Edition bietet (eine kostenlose Ausgabe finden Sie unter www.oncomine.org). Die Oncomine™ Research Edition ist eine leistungsstarke Webanwendung, die Daten für die Krebsprofilierung mit hohem Durchsatz integriert und vereinheitlicht, sodass innerhalb von Sekunden online auf die Zielexpression einer großen Anzahl an Krebsarten und -experimenten zugegriffen werden kann. Die Oncomine™ Research Edition umfasst grundlegende Analysearten wie Krebs im Vergleich zu normal, Multi-Krebs und Co-Expression. Sie enthält Gen- und Konzeptzusammenfassungen, Ausreißeranalysen, Metaanalysen und Metakrebsausreißer-Profilanalysen (COPA). Darüber hinaus verfügt die Oncomine™ Research Edition über eine Oncomine™ Support-Community-Website, auf der sich Benutzer über ihre Erfahrungen mit dieser Software austauschen können.
Die
Oncomine™ Research Premium Edition ist eine Abonnementversion, mit der Benutzer mit erweiterten Forschungsanforderungen zusätzliche Funktionen und Analysen nutzen können. Zu diesen Funktionen gehören sowohl grundlegende als auch erweiterte Analysen wie Krebs-Unterarten, klinische Ergebnisse, Ansprechen der Patienten auf die Behandlung, Störungsanalysen und Arzneimittelsensitivitätsanalysen. Diese Analysen bieten wertvolle Einblicke in Biologie, Regulation, Abläufe, Arzneimittelreaktionen und Patientenpopulationen. Darüber hinaus ermöglicht die Premium Edition Benutzern die gleichzeitige Suche nach mehreren Genen, den Export in Excel, PowerPoint und SVG, um Ergebnisse gemeinsam zu nutzen, das Hochladen benutzerdefinierter Konzepte, den Zugriff auf erweiterte Unterstützung sowie das Durchsuchen der Oncomine™ Datenbank nach benutzerdefinierten Gensignaturen.
Die
Oncomine™ Research Premium Edition bietet folgende Funktionen:
  • Erweiterte Suchfunktionen, einschließlich der Multi-Gen-Suche, die Ihnen die schnellere und einfachere Visualisierung Ihrer Daten ermöglichen
  • My Concepts ist ein benutzerdefiniertes Hochladen von Konzepten, das Ihre Arbeitsabläufe effizienter gestaltet, indem Sie eine Analyse Ihrer spezifischen Signatur schnell durchführen können.
  • Exportieren Sie Ergebnisse in Excel, PowerPoint und SVG, um zusätzliche Analysen durchzuführen und Ihre Ergebnisse einfach weiterzugeben. Exportieren Sie Node- und Edge-Dateien für Visualisierungen von Konzeptzuordnungen.
  • Mit Hilfe ausgereifter integrierter Analysen können Sie kritische Forschungsfragen zu Ihren Daten beantworten.
    Erfahren Sie mehr über die Oncomine™ Research Premium Edition..
    Die Oncomine™ Research Premium Edition kann für verschiedene Benutzerzahlen lizenziert werden, bis zu einer institutionellen Lizenz mit einer unbegrenzten Anzahl registrierter Benutzer. Sie müssen ein registrierter Benutzer der Oncomine™ Research Edition sein, um ein Upgrade durchführen zu können.
    Hinweis: Dieses Produkt ist nur für akademische und gemeinnützige Krebsforscher bestimmt. Wenn Sie ein kaufmännischer/gewinnorientierter Krebsforscher sind, wenden Sie sich bitte an einen unserer fachkundigen Vertriebsspezialisten unter compendiasales@lifetech.com.
    Bestellinformationen
    Wenn Sie noch kein registrierter Benutzer der kostenlosen Version der Software sind, besuchen Sie bitte www.oncomine.org, um sich für die Oncomine™ Research Edition zu registrieren. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem temporären Passwort, mit dem Sie sich zur Verwendung der kostenlosen Edition anmelden können. Wenn Sie dies getan haben oder bereits ein registrierter Benutzer der kostenlosen Edition sind, bestellen Sie einfach dieses Produkt wie jedes Standardprodukt. Während des Bezahlvorgangs werden Sie aufgefordert, Informationen über jeden Benutzer der Software anzugeben. Innerhalb 1 Arbeitstages wird Ihr Konto auf die Premium Edition aktualisiert, und Sie werden die zusätzlichen Funktionen der Premium Edition sehen, wenn Sie sich das nächste Mal anmelden.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Oncomine™