Learn More
Organometallischer Ölstandard, 21-Elemente, 100 μg/g, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ag | 100μg/g |
Al | 100μg/g |
B | 100μg/g |
Ba | 100μg/g |
Ca | 100μg/g |
Cd | 100μg/g |
Cr | 100μg/g |
Cu | 100μg/g |
Fe | 100μg/g |
Mg | 100μg/g |
Mn | 100μg/g |
Mo | 100μg/g |
Na | 100μg/g |
Ni | 100μg/g |
P | 100μg/g |
Pb | 100μg/g |
Si | 100μg/g |
Sn | 100μg/g |
Ti | 100μg/g |
V | 100μg/g |
Zn | 100 μg/g |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 21 Standard für Öl-Element |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Typ | Certified Reference Material |
Solvent or Matrix | Grundöl 75 |
Industry Type | Petrochemical Testing |
Menge | 50 g |
Güte | Öl |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch