Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen
Mit unseren 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen, die unter einer Vielzahl von Bedingungen äußerst genau sind, können Sie Störungen durch Randfelder praktisch eliminieren.
Marke: Thermo Scientific™ 013610
Beschreibung
Das moderne Design von Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen eliminiert Fehler durch ein inhomogenes Randfeld praktisch vollständig. Robust und äußerst präzise bei vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten.
Eigenschaften:- Robuster Epoxidharzschaft
- Graphitsensoren
- Temperaturkompensation
Die DuraProbe Leitfähigkeitszellen 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A und 013005D haben eine nominale Zellkonstante von 0,475 cm-1; der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die DuraProbe Leitfähigkeitszellen 013605MD, 013610MD and 013610 haben eine nominale Zellkonstante von 0,55 cm-1; der Messbereich beträgt 10μ S/cm bis 200 mS/cm.
Kompatibel mit:
011008 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 100 μS/cm, 5 × 60 ml-Flaschen
01100910 Leitfähigkeitsstandard 147 μS/cm, 10 Beutel
011007 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 1413 μS/cm, 5 × 60 ml-Flaschen
01100710 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 1413 μS/cm, 10 Beutel
011006 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 12,9 mS/cm, 5 x 60 ml-Flaschen
01100610 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 12,9 mS/cm, 10 Beutel
011005 Leitfähigkeitsstandard 111 mS/cm, 5 x 60 ml-Flaschen
01100510 Leitfähigkeitsstandard 111 mS/cm, 10 Beutel
990106 Leitfähigkeitsstandard 0,1 M KCl, 475 ml-Flasche
1010001Leitfähigkeitszellen-Kalibrier-Widerstandskit für Orion Star Leitfähigkeits-Messgeräte, 8-poliger Mini-DIN-Anschluss
011220 Leitfähigkeitszellen-Kalibrier-Widerstandskit für 105A+, 115A+, 125A+, 145A+ und 150A+ Leitfähigkeitsmessgeräte, 8-poliger DIN-Anschluss
011221 Leitfähigkeitszellen-Kalibrier-Widerstandskit für 130A, 131S, 135A, 136S, 162A, 550A und 555A Leitfähigkeitsmessgeräte, 8-poliger, wasserfester DIN-Anschluss
011001 Konditionierungslösung für 011050, 011050A und 011050MD Leitfähigkeitszellen
0105PK Platinierungs-Kit, enthält Haltevorrichtung und Lösungen
010010 Platinierungslösung und Gefäß
013045 Edelstahl-Zellenschutz (für 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A, 0133030A, 013060A, 013005D, 013010D)
080045 Edelstahl- und Kunststoff-Zellenschutz (für 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A, 0133030A, 013060A, 013005D, 013010D)
081045 Kunststoff-Zellenschutz (für 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A, 0133030A, 013060A, 013005D, 013010D)
1010900 Adapter, 8-poliger Mini-DIN-Anschluss der Leitfähigkeitszelle an 8-poligen wasserfesten DIN-Anschluss des Leitfähigkeitsmessgeräts für Messgeräte 130A, 131S, 135A, 136S, 162A, 550A und 555A
1010901 Adapter, 8-poliger Mini-DIN-Anschluss der Leitfähigkeitszelle an 8-poligen DIN-Anschluss des Leitfähigkeitsmessgeräts für Messgeräte der Serie A+
Empfohlen für:
Zur Verwendung vor Ort und im Labor
Spezifikation
Zellkonstante , 0.55cmsup -1 | |
Orion Messgeräte 555A, 550A, 162A, 136S, 135A, 131S, 130A | |
Leitfähigkeitszelle | |
0,59 in. | |
10 ft. . | |
Epoxidgehäuse | |
35mm | |
ATC |
Wasserdicht 8 -polige DIN- | |
4-Elektroden -Graphitzelle | |
4-Elektroden- Leitfähigkeitsmesszellen | |
15mm | |
3m | |
10 μS/cm bis 200 mS/cm | |
Zwischen den Messungen in destilliertem oder deionisiertem Wasser lagern, zur Lagerung über Nacht oder längerfristigen Lagerung gründlich abspülen und trocken aufbewahren |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.