Learn More
Osmium(VIII)-oxid-Lösung, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15638330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
Verpackung:
Glasflasche
2.5 Gew.-% in tert-butanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20816-12-0
Summenformel O4Os
Molekulargewicht (g/mol) 254.23
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Osmiumtetraoxid, Osmische Säure, Perosmiumoxid, Osmiumsäureanhydrid, Osmium-VIII-Oxid, Perosmiumsäureanhydrid, Osmiumoxid, t-4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-Name Osmium(IV)-oxid
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmiumtetroxidlösung
Namenshinweis Enthält tert-Butylhydroperoxid als Stabilisator
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 ml
Strukturformel OsO4
UN-Nummer UN3286
Flammpunkt 4 °C (39.2 °F)
Formelmasse 254.23 mol
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 6.76 psi (55 °C), 5.42 psi (20 °C)
Dichte 1.0 g/ml bei 20 °C, 0.811 g/ml bei 25 °C