Learn More
Osmium(VIII)-oxid, 2 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452237
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Osmium(VIII) oxide is widely used as an oxidant in organic synthesis to oxidize alkenes to vicinal diols as well as in the sharpless oxyamination to give vicinal amino-alcohols. It is involved in the oxidative cleavage of alkenes (Lemieux-Johnson oxidation) in association with sodium periodate. It finds application in transmission electron microscopy (TEM) as a staining agent. It is involved in the promotion of oxidative cleavage of graphene layers in carbon nanotubes and as an intermediate in osmium ore refining. As a lipid stain, it is useful in scanning electron microscopy (SEM) as an alternative to sputter coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20816-12-0
Summenformel O4Os
Molekulargewicht (g/mol) 254.23
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-Name Osmium(IV)-oxid
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium (VIII) oxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 mL
UN-Nummer UN3287
Merck Index 14,6893
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,chloroform,benzene,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride
Formelmasse 254.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2% aq. soln.
Geruch Chlorine-like
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Osmium(VIII) oxide, 2% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Osmium(VIII) oxide