Learn More
OXA1L Mouse anti-Human, Clone: 4A2D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66128-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827725
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
OXA1L is required for the insertion of integral membrane proteins into the mitochondrial inner membrane. It is essential for the activity and assembly of cytochrome oxidase and is required for the correct biogenesis of ATP synthase and complex I in mitochondria.
Spécification
Spécification
OXA1L
Monoclonal
0.82 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q15070
OXA1L
OXA1L Fusion Protein Ag13819
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
4A2D9
Unconjugated
OXA1L
Hsa, OXA1 like protein, OXA1Hs, OXA1L
Mouse
Protein G
RUO
5018
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis