Learn More
OXA1L Mouse anti-Human, Clone: 4A2D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66128-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16837725
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
OXA1L is required for the insertion of integral membrane proteins into the mitochondrial inner membrane. It is essential for the activity and assembly of cytochrome oxidase and is required for the correct biogenesis of ATP synthase and complex I in mitochondria.
Spezifikation
Spezifikation
OXA1L
Monoclonal
0.82 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q15070
OXA1L
OXA1L Fusion Protein Ag13819
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
4A2D9
Unconjugated
OXA1L
Hsa, OXA1 like protein, OXA1Hs, OXA1L
Mouse
Protein G
RUO
5018
-20°C