Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, 99.5+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
34.85 € - 357.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-56-6
Summenformel C2H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 126.064
MDL-Nummer MFCD00149102
InChI-Schlüssel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Oxalsäuredihydrat, Ethanediosäure, Dihydrat, Ethanediosäuredihydrat, Dihydrat-Oxalsäure, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10300184
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423152500
250 g Kunststoffflasche
34.85 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10085830
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423150010
1kg Kunststoffflasche
82.25 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13408578
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423150051
5kg Kunststoffflasche
357.00 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6153-56-6
126.064
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
61373
C(=O)(C(=O)O)O.O.O
C2H6O6
MFCD00149102
Oxalsäuredihydrat, Ethanediosäure, Dihydrat, Ethanediosäuredihydrat, Dihydrat-Oxalsäure, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
Oxalsäure-Dihydrat
Spezifikation
Oxalsäuredihydrat
6153-56-6
Weiß
C2H6O6
MFCD00149102
02, 502
15, 7010
Löslichkeit in Wasser: 138 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: 1200 g/l in Wasser (90 °C), 400 g/l in Ethanol, 555 g/l in kochendem Alkohol, 181 g/l in Glycerin, 10 g/l in Ether
C(=O)(C(=O)O)O.O.O
126.064
126.04
ACS-Reagenz
Echt
0.01 % max.
Zur Analyse ACS
98.0 °C bis 102.0 °C
99.5+ %
HO2CCO2H·2H2O
3261
01,764, 02,301, 05,481
Oxalsäuredihydrat, Ethanediosäure, Dihydrat, Ethanediosäuredihydrat, Dihydrat-Oxalsäure, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Oxalsäure-Dihydrat
61373
≥ 99.5 %
4,62
Feines Kristallpulver
Dampfdruck: 21.5 mbar bei 50 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Verursacht schwere Augenschäden.
GHS-P-Satz: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.