Learn More
Oxindol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502531
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 59-48-3 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-48-3
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005711
InChI-Schlüssel JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
PubChem CID 321710
ChEBI CHEBI:31697
IUPAC-Name 1,3-Dihydro-2-indolein
SMILES C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxindole
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 123°C to 128°C
Siedepunkt 227°C (73.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 21, 282
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble inn most organic solvents
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /