Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
161.00 €
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Malzextrakt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10188572
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
LP0039B
500 g
161.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
An extract of sprouted grain with conserved nitrogen and carbohydrate constituents
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Malzextrakt
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Malt Extract
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304-BEI EINATMEN:.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barley, malt