Learn More
p-Cresol, puriss p.a., ≥99.0 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Hëan™
Artikelnummer. 15646010
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 106-44-5
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002376
InChI-Schlüssel IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Hydroxytoluol, p-Hydroxytoluol, p-Tolylalkohol, p-Cresol, p-Oxytoluol, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC-Name 4-Methylphenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Cresol
Schmelzpunkt 32 °C bis 35 °C
Dichte 1.034 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 202 °C
Flammpunkt 85 °C (185 °F)
Zündpunkt 1038 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4OH
Menge 500 g
UN-Nummer UN3455
Beilstein 1305151
Dampfdichte 3.72 (vs. Luft)
Formelmasse 108.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)