Learn More
P-Xylol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | P-Xylene |
Schmelzpunkt | 12°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.861g/mL at 20°C |
Siedepunkt | 137°C to 139°C |
Menge | 500 mL |
Explosionsgrenze | 0.07 |
Flammpunkt | 25°C (77°F) |
Zündpunkt | 984°F |
Verpackung | Glasflasche |