Learn More
Thermo Scientific Chemicals p21-aktivierter Kinase-Inhibitor III, IPA-3
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 10 mg |
Beschreibung | Gelb |
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wirkt als allosterischer Inhibitor von Pak1 |
Formelmasse | 350,50g/mol |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeit | Löslich in DMSO oder Ethanol; unlöslich in Wasser |
Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
Form | Fest |
InChI-Schlüssel | RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,1-Dithiodi-2-naphthol