Learn More
Palladium(II)-chlorid, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Pd 59.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium (II) chloride |
Schmelzpunkt | 675°C (decomposition) |
Farbe | Rot bis braun |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Merck Index | 14,6990 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid. |
IUPAC-Name | Dichlorpalladium |
Formelmasse | 177.31 |