Learn More
Palladium(II)-sulfat-Dihydrat, Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 44.1 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Palladium(II) sulfate dihydrate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Farbe | Braun bis rot |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 0.25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | PdSO4·2H2O |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in cold water. |
Formelmasse | 238.51 (202.48 Anhydrous) |
Show More |