Learn More
Palmitoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-178210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-67-4
MDL-Nummer MFCD00000742
InChI-Schlüssel ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC-Name Hexadecanylchlorid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitoyl chloride
Namenshinweis 98%
Azidität 1% max. (as palmitic acid)
Dichte 0.9000g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H31ClO
Strukturformel CH3(CH2)14COCl
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Beilstein 02, 374
Molekulargewicht (g/mol) 274.873
Formelmasse 274.88
Reinheit (%) 98 to 101% (Argentometry), ≥97.5%(GC)
Physikalische Form Liquid