Learn More
Thermo Scientific Chemicals PARP-Inhibitor VIII, PJ34
Artikelnummer. p-7082402
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
A cell-permeable, water-soluble phenanthridinone-derivative that acts as a potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ein zelldurchlässiges, wasserlösliches Phenanthridinon-Derivat, das als potenter Inhibitor der Poly(ADP-Ribose)-Polymerase fungiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344458-15-7
Summenformel C17H17N3O2·HCl
Synonym 2-Dimethylamin-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamidhydrochlorid
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges, wasserlösliches Phenanthridinon-Derivat, das als potenter Inhibitor der Poly(ADP-Ribose)-Polymerase fungiert
Formelmasse 331,80g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich und hygroskopisch
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
InChI-Schlüssel RURAZZMDMNRXMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CN(C)CC(=O)NC1=CC=C2NC(=O)C3=CC=CC=C3C2=C1
IUPAC-Name 2-(dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 331.80