Learn More
PDIA6 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 1G2D4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-66669-100UL
Artikelnummer. 16860826
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PDIA6 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PDIA6. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PDIA6 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Spezifikation
PDIA6
Monoclonal
2000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Immunofluorescence
1G2D4
CoraLite 488
100 μL
10130
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen