Learn More
Macherey-Nagel™ Standard-Kapillaren aus PEEK
28.60 €
Spezifikation
Länge (metrisch) 1 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10750133
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
718765
0,13 mm
28.60 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10439351
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
718761
0,25 mm
28.60 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10269741
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
718760
0,17 mm
28.60 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10546481
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
718762
0,5 mm
28.60 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10556481
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
718763
0,75 mm
28.60 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
1 m