Learn More
Invitrogen™ Pertussis Toxin
Artikelnummer. 10151113
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Formulation: Protein expressed in E. coli. Purity: >95%. Format: Lyophilized.
Islet-activating protein Pertussis toxin consists of an A protomer subunit (S1) which possesses both NAD+ glycohydrolase and ADP-ribosyltransferase activities, and B oligomer subunits (S2, S3, S4, and S5) which are responsible for attachment of the native toxin to eukaryotic cell surfaces. Pertussis toxin uncouples G proteins from receptors by ADP ribosylating a cysteine residue near the carboxyl terminus of the α subunit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 2665068
Reinigungsverfahren PAGE
Menge 50 μg
Inhalt und Lagerung Store in refrigerator (2–8°C).
Inhibitor-Eigenschaften Protein
Hemmstoffe GTPase Inhibitor
Versandbedingung Wet Ice
Spezifischer Inhibitor oder Target G Proteins
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pertussis Toxin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pertussis toxin