Learn More
Petrolether, Laborreagenz, bp 40-60 °C, Honeywell™
Artikelnummer. 15611530 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 L
4 x 5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Packungsgröße:
4 Stück
5 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Laborreagenz, bp 40 bis 60 °C
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-49-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
IUPAC-Name 2-Methylpentan
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolether
Farbe Farblos
Dichte 0.65 g/cu.cm bei 20 °C
Siedepunkt 40 bis 60 °C (1013 hPa)
Flammpunkt −30 °C (−22 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Aluminiumflasche
Menge 4 x 5 l
UN-Nummer UN1268
Synonym Isohexan, Pentan, 2-methyl, 2-Methylpentan, Dimethylpropylmethan, 1,1-Dimethylbutan, iso-hexan, Methylpentan, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Löslichkeitsinformationen Praktisch unlöslich in Wasser
Güte Laborreagenzien
Physikalische Form Flüssigkeit