Learn More
Petrolether, rein, Siedebereich ca. 180-280°C, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Plastikeimer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petroleum ether |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7900g/mL |
Siedepunkt | 200.0°C to 250.0°C |
Flammpunkt | 82°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Plastikeimer |
Brechungsindex | 1.4300 to 1.4500 |
Menge | 5 L |
Merck Index | 15,5342 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.