Learn More
Cole-Parmer™ PFA Compression Threaded Adapter
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
Marca:  Cole-Parmer™ 31321-45
Codice prodotto. 11735089
  • 117.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-10-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Superior chemical resistance with durable PFA composition.
  • Get a tight seal at higher pressures.
  • Withstand higher pressures than barbed fittings.
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Specifica
Specifica
Compression x NPT(M)
10mm OD
3/8 in.
PFA
Autoclave or Ethylene Oxide
PFA compression threaded adapter, 10mm tubing OD x 3/8in male NPT
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato