Learn More
pH-Puffer Standardlösungen pH 10,012, Hach Lange™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- pH-Standard, IUPAC, pH10.012 bei 25 °C, zertifiziert, 500 ml (Radiometer Analytical)
- 10.012 ± 0.010 pH bei 25 °C Konzentration
- Rückverfolgbar nach IUPAC pH-Skala und NIST
- Haltbarkeit von 48 Monaten ab Produktionsdatum
- Jede Flasche (500 ml) ist mit einer COFRAC Verifikationsbescheinigung und einer Konformitäts- und Rückverfolgbarkeitsbescheinigung ausgestattet, die die Norm ISO31 erfüllen
- Vollständige Kontrolle über die Rückverfolgbarkeitskette und berechnete Ungewissheiten
- Direkte Rückverfolgbarkeit zu primären Standards und den Referenzmethoden
- Die Kompetenz und Integrität eines international anerkannten Labors, das für die Messung von pH- und Leitfähigkeitsreferenzmaterialien akkreditiert ist
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 10.012 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 ml |
Geruch | Geruchsneutral |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |