Learn More
Hanna Instruments™ Labor-pH/mV-Meter mit grossem Display, CAL CHECK, Speicher und PC Interface
Marke: Hanna Instruments™ HI222102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
±0,2 mV | |
Bis zu 5-Punkt-Kalibrierung, 7 Standardpuffer erhältlich | |
100 | |
LCD | |
-2 bis 16 | |
-20,0 °C° bis +120,0 °C° | |
Gehäuse HI2221-02 | |
HI 1131P Glaskörper, Einzelverbindung, nachfüllbar mit BNC-Anschluss und 1 m ( 3,3 Fuß) Kabel HI7662 Edelstahlsonde | |
0,1mV | |
Automatisch oder manuell von -20 bis +120 °C | |
HI 1131P Glaskörper, Einzelverbindung, nachfüllbar mit BNC-Anschluss und 1 m ( 3,3 Fuß) Kabel HI7662 Edelstahlsonde | |
182 x 240 x 74mm (L x T x H) | |
74 mm | |
240V, 50/60Hz | |
50Hz |
±0,01 | |
Bis zu 5-Punkt-Kalibrierung, 7 Standardpuffer erhältlich | |
-2 bis 16,00 °C | |
±699,9 mV, ±2000 mV | |
0,01 | |
BNC-Anschluss | |
230V | |
PH/ORP/Temperatur-Tischmessgerät | |
±0.2 °C | |
-20°bis +120,0 °C | |
0,1 °C | |
240 mm | |
182 mm | |
240V |