Learn More
Phenolphthalein-Lösung, Indikator, Reag. Ph. Eur., 1% in Ethanol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
30 ml
500 ml
1 L
6 x 500 ml
50 L
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
30 Milliliter
50 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Indikator, Reag. Ph. Eur., 1 % in Ethanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein solution
UN-Nummer UN1170
Beilstein 284423
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
Formelmasse 318.32g/mol
Menge 1 L
Flammpunkt 14°C (57.2°F)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol