Learn More
Phenyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414924
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 2996-92-1 | C9H14O3Si | 198.29 g/mol
Phenyltrimethoxysilane is used for nanoelectronics and material science research. It is used as crosslinking agent for silicone resin and to produce polymer organic silicon compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenyltrimethoxysilan wird für die Nanoelektronik und die Materialforschung verwendet. Es wird als Verbindungsmittel für Silikonharz und zur Herstellung organischer Polymersiliziumverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2996-92-1
Summenformel C9H14O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 198.29
MDL-Nummer MFCD00025689
InChI-Schlüssel ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane
PubChem CID 18137
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)silan
SMILES CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 210°C to 212°C
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethoxysilane
Schmelzpunkt -25°C
Menge 500 g
Beilstein 2937896
Flammpunkt 86°C (186°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 198.3
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.4735
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.07