Learn More
Phosphorsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Arzneib. Arzneibuch, 85.0-88.0 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15660710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 L
4 x 2.5 l
45 kg
4 x 5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
4 Stück
45 Kilogramm
5 Liter
6 Stück
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0 bis 88.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Namenshinweis puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0 - 88.0 %
CAS Min. % ≥85.0000%
CAS Max. % >85%, ≤15.0000%
Dichte 1.685 g/ml bei 25 °C
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dampfdruck 5 mmHg (25 °C), 2.2 mmHg (20 °C)
Menge 45 kg
Strukturformel H3PO4
UN-Nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formelmasse 98
Reinheit (%) 85.0 bis 88.0 %
Güte puriss.