Learn More
Phosphorsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Arzneib. Arzneibuch, 85.0-88.0 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 L
4 x 2.5 l
45 kg
4 x 5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
4 Stück
45 Kilogramm
5 Liter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphorsäure |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF, FCC |
Dichte | 1.685 g/ml bei 25 °C |
Dampfdruck | 5 mmHg (25 °C), 2.2 mmHg (20 °C) |
Menge | 4 x 5 l |
Strukturformel | H3PO4 |
UN-Nummer | UN1805 |
Formelmasse | 98 |
Reinheit (%) | 85.0 bis 88.0 % |
Güte | puriss. |