Learn More
Phosphorsäure, Puriss, p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15607160 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Puriss. p.a., kristallisiert, ≥ 99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Namenshinweis puriss. p.a., kristallisiert, ≥99.0 % (T)
Schmelzpunkt ∼40 °C (Literatur)
Siedepunkt 158 °C (Literatur)
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 1.685 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 2.2mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C)
Menge 100 g
Strukturformel H3PO4
UN-Nummer UN3453
Beilstein 1921286
Formelmasse 98
Reinheit (%) ≥99%
Güte Puriss. p.a.